(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
B0926-1ML B0926-5ML
TCIAB0926-1MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAB0926-1ML TCIAB0926-5ML
(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (par GC)
(R)-(-)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,807 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064280
Numéro CAS: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&vid=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité