(±)-3-Butène-2-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
B0695-25ML B0695-5ML
TCIAB0695-25MLEA 193 EUR InStock
TCIAB0695-25ML TCIAB0695-5ML
(±)-3-Butène-2-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-3-Butène-2-ol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004543
Numéro CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
ONU: 1986
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité