2-Méthyl-3-butène-2-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-Méthyl-3-butène-2-ol ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-3-butène-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004470
Numéro CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
ONU: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité