1,1-Diphényléthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: α-Methylbenzhydryl alcohol
D0295-25G D0295-5G
TCIAD0295-25GEA 123 EUR InStock
TCIAD0295-25G TCIAD0295-5G
1,1-Diphényléthanol ≥98.0% (par GC)
1,1-Diphényléthanol
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
MW: 198,26 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 77…81 °C
Densité: 1,1059 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00004450
Numéro CAS: 599-67-7
EINECS: 209-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&vid=d18c777513acf3bdea37170d7128a1ba221822f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité