(±)-4-Pentène-2-ol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 192 EUR InStock
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
(±)-4-Pentène-2-ol ≥99.0% (par GC)
(±)-4-Pentène-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004556
Numéro CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité