Alcool cinnamylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0362-25G C0362-500G
TCIAC0362-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0362-25G TCIAC0362-500G
Alcool cinnamylique ≥97.0% (par GC)
Alcool cinnamylique
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002921
Numéro CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 14,02302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&vid=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité