Alcool piperonylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
P0457-25G P0457-500G P0457-100G
TCIAP0457-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP0457-25G TCIAP0457-500G TCIAP0457-100G
Alcool piperonylique ≥98.0% (par GC)
Alcool piperonylique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: 51…54 °C
Numéro MDL: MFCD00005836
Numéro CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&vid=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité