2-Allylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0233-25G A0233-500G
TCIAA0233-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0233-25G TCIAA0233-500G
2-Allylphénol ≥98.0% (par GC)
2-Allylphénol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002250
Numéro CAS: 1745-81-9
EINECS: 217-119-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55f2af9394b975ebf75085d725c8cbef89bf8b5&vid=e55f2af9394b975ebf75085d725c8cbef89bf8b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité