2-Cyclohexylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0498-25GEA 148 EUR InStock
TCIAC0498-25G
2-Cyclohexylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Cyclohexylcyclohexanol
Formule: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Numéro MDL: MFCD00021278
Numéro CAS: 6531-86-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/26/28937526.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité