2-Hydroxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
H0330-25G H0330-250G
TCIAH0330-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0330-25G TCIAH0330-250G
2-Hydroxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Point d'ébullition: 281°C
Point de fusion: 107 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006268
Numéro CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&vid=121832894cc06a2488bae7682a1cbb964075997e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité