1-Méthyl-2-pyridone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0412-10G M0412-25G
TCIAM0412-10GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM0412-10G TCIAM0412-25G
1-Méthyl-2-pyridone ≥99.0% (par GC)
1-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00006520
Numéro CAS: 694-85-9
EINECS: 211-777-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&vid=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité