4(3H)-Pyrimidinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
H1000-5G H1000-1G
TCIAH1000-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH1000-5G TCIAH1000-1G
4(3H)-Pyrimidinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4(3H)-Pyrimidinone
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167178
Numéro CAS: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5605e0ee214adf64c7b94d3628b76872ba53ac&vid=3a769ccb16f193acc6db736263fbeed5c561a373&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité