2-(Méthylthio)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1854-5GEA 109 EUR InStock
TCIAM1854-5G
2-(Méthylthio)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Méthylthio)phénol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00002211
Numéro CAS: 1073-29-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/78/28976278.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité