Pyrocatéchol ≥99.0% (par GC), grade Technique
Fournisseur: TCI
Danger
P0317-25G P0317-100G
TCIAP0317-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0317-25G TCIAP0317-100G
Pyrocatéchol ≥99.0% (par GC), grade Technique
Pyrocatéchol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002188
Numéro CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76cdefc608bfefbd542388c1051c1427b44bbf4c&vid=76c14112ed12127938faa20c1018fe0ba94bd8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité