4-tert-Butylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0739-25G B0739-500G
TCIAB0739-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0739-25G TCIAB0739-500G
4-tert-Butylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylpyrocatéchol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002201
Numéro CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e17cca7b3366c7ec4a08328cc82bc55f5384626a&vid=e17cca7b3366c7ec4a08328cc82bc55f5384626a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité