2,3,5-Triméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0477-25G T0477-500G T0477-100G
TCIAT0477-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT0477-25G TCIAT0477-500G TCIAT0477-100G
2,3,5-Triméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,5-Triméthylhydroquinone
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002346
Numéro CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&vid=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité