(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1152-25G P1152-5G
TCIAP1152-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1152-25G TCIAP1152-5G
(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥97.0% (par GC)
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00066248
Numéro CAS: 4254-14-2
Merck Index: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19c0e4483d48bd2e629ae701d1c8d62c07bc314f&vid=19c0e4483d48bd2e629ae701d1c8d62c07bc314f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité