2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1167-25G D1167-500G
TCIAD1167-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1167-25G TCIAD1167-500G
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: 85…88 °C
Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004473
Numéro CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&vid=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité