Phloroglucinol dihydraté ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1376-500G P1376-25G P1376-100G
TCIAP1376-500GEA 345 EUR InStock
TCIAP1376-500G TCIAP1376-25G TCIAP1376-100G
Phloroglucinol dihydraté ≥98.0% (par GC)
Phloroglucinol dihydraté
Formule: C₆H₆O₃·2H₂O
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149090
Numéro CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&vid=7ef68c48df6ed04cd1103421674398b1bb23f504&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 20.0 to 24.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité