Resveratrol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
R0071-1G R0071-5G R0071-25G
TCIAR0071-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAR0071-1G TCIAR0071-5G TCIAR0071-25G
Resveratrol ≥99.0% (par GC)
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 260 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Merck Index: 14,08158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&vid=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité