1,4-Diphénoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2017-5GEA 0 EUR InStock
TCIAD2017-5G TCIAD2017-25G
1,4-Diphénoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diphénoxybenzène
Formule: C₁₈H₁₄O₂
MW: 262,31 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00038368
Numéro CAS: 3061-36-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/07/28978807.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité