Hexafluorophosphate de potassium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P1023-25G P1023-500G P1023-100G
TCIAP1023-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1023-25G TCIAP1023-500G TCIAP1023-100G
Hexafluorophosphate de potassium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate de potassium
Formule: F₆KP
MW: 184,06 g/mol
Point de fusion: 575 °C
Densité: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011412
Numéro CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&vid=17021d31daf87d74e5f592a615f500d13e7015c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) 95.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité