Thiocyanate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thiocyanic acid Benzyl ester
T0198-25G T0198-500G
TCIAT0198-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0198-25G TCIAT0198-500G
Thiocyanate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Thiocyanate de benzyle
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001832
Numéro CAS: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7684ee590732f4ed18ed641539a1f7b09dbf46e&vid=b7684ee590732f4ed18ed641539a1f7b09dbf46e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité