2-Pyridinethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0246-100G M0246-25G
TCIAM0246-100GEA 150 EUR InStock
TCIAM0246-100G TCIAM0246-25G
2-Pyridinethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132.5…133.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006285
Numéro CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4418729de18cb74ae4f1f4454b13aafcb1237312&vid=e981567863e2fd1c42f7c63bf3bd153e1335d139&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité