Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM0937-25GEA 112 EUR InStock
TCIAM0937-25G
Pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)
Pyrimidine-2-thiol


Formule: C₄H₄N₂S
MW: 112,16 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 1450-85-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/93/28974493.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.000 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité