1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TMDS
T0833-25ML T0833-5ML
TCIAT0833-25MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAT0833-25ML TCIAT0833-5ML
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane ≥97.0% (par GC)
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
Formule: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133,34 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025626
Numéro CAS: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&vid=dca2066601829ec75a176fccd03bc24969daa0a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité