HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0089-100MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥96.0% (par GC)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –82 °C
Point d'éclair: 8°C
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04689
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/52/28970152.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité