Hexafluorosilicate d'ammonium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Ammonium hexafluorosilicate
ROTH5587.1EA 76.5 EUR InStock
ROTH5587.1
Hexafluorosilicate d'ammonium
Ammonium hexafluorosilicate
Formule: H₈F₆N₂Si
MW: 178,15 g/mol
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010887
Numéro CAS: 16919-19-0
ONU: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00529
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité