Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide éthanesulfonique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAE0033-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAE0033-25G
Acide éthanesulfonique ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Acide éthanesulfonique


Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: -17°C
Numéro MDL: MFCD00007529
Numéro CAS: 594-45-6
ONU: 2586
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/39/28967639.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité