Rouge de phénol
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
P0100-1G P0100-25G P0100-100G
TCIAP0100-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0100-1G TCIAP0100-25G TCIAP0100-100G
Rouge de phénol
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 14,07247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e51da0f259217a65cf4d8881c4c62bba3ec1269&vid=6e51da0f259217a65cf4d8881c4c62bba3ec1269&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystaline
Absorbance min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.8 to 8.4 (red)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité