2,3-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2979-200MGEA 297 EUR InStock
TCIAD2979-200MG
2,3-Diméthylanthracène ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylanthracène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Point de fusion: 252°C
Numéro MDL: MFCD00154982
Numéro CAS: 613-06-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/28/28980128.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité