cis-Stilbène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
S0089-5ML S0089-1ML
TCIAS0089-5MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAS0089-5ML TCIAS0089-1ML
cis-Stilbène ≥96.0% (par GC)
cis-Stilbène
Formule: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004788
Numéro CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&vid=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité