cis-Décahydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: cis-Bicyclo[4.4.0]decanecis-Décaline
TCIAD0009-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0009-25ML TCIAD0009-500ML
cis-Décahydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
cis-Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –43 °C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00064189
Numéro CAS: 493-01-6
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/15/28974315.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité