Disulfure de diphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
P0167-25G P0167-500G P0167-100G
TCIAP0167-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP0167-25G TCIAP0167-500G TCIAP0167-100G
Disulfure de diphényle ≥99.0% (par GC)
Disulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…60 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00003065
Numéro CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7d3be140e876b3e509cec5f21306a56932f46ad&vid=f7d3be140e876b3e509cec5f21306a56932f46ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité