Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropylnaphtalène ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0578-1G I0578-5G
TCIAI0578-1GEA 106 EUR InStock
TCIAI0578-1G TCIAI0578-5G
1-Isopropylnaphtalène ≥85.0% (par GC)
1-Isopropylnaphtalène


Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: -16°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061059
Numéro CAS: 6158-45-8
EINECS: 228-177-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ca0f0df5a0b196db5a42a1c57fdd4ea41d71a1&vid=d7ca0f0df5a0b196db5a42a1c57fdd4ea41d71a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité