Tétrahydropyranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0110-25ML T0110-500ML T0110-100ML
TCIAT0110-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0110-25ML TCIAT0110-500ML TCIAT0110-100ML
Tétrahydropyranne ≥98.0% (par GC)
Tétrahydropyranne
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –44.2 °C
Densité: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Numéro MDL: MFCD00006585
Numéro CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&vid=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité