Perhydroazépine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0092-25ML H0092-500ML
TCIAH0092-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0092-25ML TCIAH0092-500ML
Perhydroazépine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Perhydroazépine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006934
Numéro CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
ONU: 2493
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&vid=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité