1-Éthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0166-25ML E0166-500ML
TCIAE0166-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAE0166-25ML TCIAE0166-500ML
1-Éthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthylpipéridine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006507
Numéro CAS: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
ONU: 2386
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0cdb5983294079ad0cd8c79ce311dd352b7dd9&vid=ef0cdb5983294079ad0cd8c79ce311dd352b7dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité