2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1051-25ML T1051-250ML
TCIAT1051-25MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAT1051-25ML TCIAT1051-250ML
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine
Formule: C₉H₁₉N
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005985
Numéro CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&vid=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité