Morpholine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0465-25ML M0465-500ML
TCIAM0465-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0465-25ML TCIAM0465-500ML
Morpholine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
ONU: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&vid=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité