Azulène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0634-100MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAA0634-100MG TCIAA0634-5G TCIAA0634-1G
Azulène ≥99.0% (par GC)
Azulène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point de fusion: 96…97 °C
Numéro MDL: MFCD00003810
Numéro CAS: 275-51-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00926
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/50/28928050.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité