Benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0054-25G B0054-500G
TCIAB0054-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0054-25G TCIAB0054-500G
Benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…173 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 14,01081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&vid=70a396813b41826af2d705fbe09f8d7d09fc22d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité