2-Méthylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
M0286-25G M0286-250G
TCIAM0286-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0286-25G TCIAM0286-250G
2-Méthylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Numéro MDL: MFCD00005598
Numéro CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&vid=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité