Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Phényl-1H-benzimidazole

TCIAP1105-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1105-5G
2-Phénylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylbenzimidazole


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Point de fusion: 211 °C
Numéro MDL: MFCD00005592
Numéro CAS: 716-79-0
Merck Index: 14,07274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité