Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Méthylbenzo[a]anthracène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM0248-100MGEA 219 EUR InStock
TCIAM0248-100MG
7-Méthylbenzo[a]anthracène ≥97.0% (par GC)
7-Méthylbenzo[a]anthracène


Formule: C₁₉H₁₄
MW: 242,32 g/mol
Point de fusion: 139 °C
Numéro MDL: MFCD00059500
Numéro CAS: 2541-69-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/62/28973662.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité