Indoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0033-25ML I0033-250ML
TCIAI0033-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0033-25ML TCIAI0033-250ML
Indoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Indoline
Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 231°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005705
Numéro CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&vid=6326d06b43291a24e727d5d66bbedc1061fb6006&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité