1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2789-25G D2789-5G
TCIAD2789-25GEA 547 EUR InStock
TCIAD2789-25G TCIAD2789-5G
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène ≥98.0% (par GC)
1,1'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bisbenzène
Formule: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 87 °C
Densité: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004787
Numéro CAS: 886-66-8
EINECS: 212-953-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551d9d47ed60871fb9d4bb9176ce4d1863476b6&vid=e551d9d47ed60871fb9d4bb9176ce4d1863476b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité