5-Méthylbenzotriazole ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0249-25G M0249-500G
TCIAM0249-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM0249-25G TCIAM0249-500G
5-Méthylbenzotriazole ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
5-Méthylbenzotriazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 323°C
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005702
Numéro CAS: 136-85-6
EINECS: 205-265-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=884515db29fda1c7caf325738b97189256c0a020&vid=884515db29fda1c7caf325738b97189256c0a020&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité