2,3-Diméthylquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0795-100G D0795-25G D0795-5G
TCIAD0795-100GEA 277 EUR InStock
TCIAD0795-100G TCIAD0795-25G TCIAD0795-5G
2,3-Diméthylquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Diméthylquinoxaline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006728
Numéro CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e94951f780f94f0d73f6fa40dd779b25055145f&vid=4e94951f780f94f0d73f6fa40dd779b25055145f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité