α-Terpinène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0317-25ML M0317-500ML
TCIAM0317-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0317-25ML TCIAM0317-500ML
α-Terpinène ≥90.0% (par GC)
α-Terpinene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001534
Numéro CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&vid=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité